Få mere at vide
1-Benzyl-2-methylbenzen, TRC
Artikelnummer. 30136016
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136016 50 mg
30009262 10 mg
30005520 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136016 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB53549050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 713-36-0
Molekylær formel C14H14
Molekylvægt (g/mol) 182.26
Synonym 1-Methyl-2-(phenylmethyl)benzene;(2-Methylphenyl)phenylmethane;2-Benzyltoluene;2-Methyldiphenylmethane;NSC 75366;Phenyl(o-methylphenyl)methane;Phenyl-2-tolylmethane;Phenyl-o-tolylmethane;o-Benzyltoluene;o-Methyldiphenylmethane;o-Tolylphenylmethane;alpha-Phenyl-o-xylene;
IUPAC navn 1-benzyl-2-methylbenzen
SMIL Cc1ccccc1Cc2ccccc2
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-2-methylbenzene
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H14/c1-12-7-5-6-10-14(12)11-13-8-3-2-4-9-13/h2-10H,11H2,1H3
Formel vægt 182.1096