Få mere at vide
1-Benzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododekan
Artikelnummer. 15453487
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15453487 250 mg 250mg
11465930 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26525.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 112193-83-6 | C15H26N4 | 262,401 g/mol
Anvendes som ligander til katalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som ligander til katalysatorer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Opbevares under tør inert gas. Det er hygroskopisk i naturen. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112193-83-6
Molekylær formel C15H26N4
Molekylvægt (g/mol) 262.401
MDL nummer MFCD09263310
InChI nøgle FURLCQRFFWBENR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 1-benzylcyclen, acmc-20aoy3, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 1-phenylmethyl, n-benzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane,min
PubChem CID 10084082
IUPAC navn 1-benzyl-1,4,7,10-tetrazacyclododecan
SMIL C1CNCCN(CCNCCN1)CC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
Smeltepunkt 84 °C til 86 °C
Mængde 250 mg
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 262.4