Få mere at vide
1-Benzoylacetone, 98%
Artikelnummer. 10427670 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10427670 50 g Glasflaske 50g
10569620 250 g Glasflaske 250g
11984841 1 kg Glass bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10427670 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105690500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 93-91-4 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-91-4
Molekylær formel C10H10O2
Molekylvægt (g/mol) 162.19
MDL nummer MFCD00008786
InChI nøgle CVBUKMMMRLOKQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylacetone, 1-phenyl-1,3-butanedione, 1-benzoylacetone, 1,3-butanedione, 1-phenyl, 1-benzoyl-2-propanone, acetoacetophenone, 2-propanone, benzoyl, acetylbenzoylmethane, 2-acetylacetophenone, benzoyl-aceton
PubChem CID 7166
IUPAC navn 1-phenylbutan-1,3-dion
SMIL CC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzoylacetone
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 54 °C til 58 °C
Farve Gul
Tæthed 1.0900g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5COCH2COCH3
Mængde 50 g
Beilstein 07,68
Specifik vægtfylde 1.09
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 162.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Flakes or Crystalline Powder