Få mere at vide
1-Benzothiophen-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10065972
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10065972 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10542423 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10132984 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10065972 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC24804CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 10133-30-9
Molekylær formel C9H6OS
Molekylvægt (g/mol) 162.21
MDL nummer MFCD05663673
InChI nøgle QHHRWAPVYHRAJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-5-carbaldehyde, benzo b thiophene-5-carboxaldehyde, 5-formylbenzo b thiophene, 1-benzothiophene-5-carboxaldehyde, benzothiophene-5-carbaldehyde, 5-thionaphthenecarbaldehyde
PubChem CID 139097
IUPAC navn 1-benzothiophen-5-carbaldehyd
SMIL O=CC1=CC=C2SC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzothiophene-5-carbaldehyde
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 162.21
Procent renhed 95%