Få mere at vide
1-Benzothiophen-3-ylmethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10215224
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 10215224
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC12309EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 5381-24-8
Molekylær formel C9H8OS
Molekylvægt (g/mol) 164.22
MDL nummer MFCD02682007
InChI nøgle UYGMKSKKGSUAHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophen-3-ylmethanol, benzo b thiophene-3-methanol, benzothien-3-ylmethanol, benzo, a thiophene-3-methanol, benzo b thiophen-3-yl methanol, 1-benzothiophen-3-yl methanol, 3-hydroxymethylbenzo b thiophene, benzo b thiophen-3-ylmethan-1-ol, 3-hydroxymethyl benzo b thiophene
PubChem CID 2776342
SMIL OCC1=CSC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzothiophen-3-ylmethanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
IUPAC navn (1-benzothiophen-3-yl)methanol
Formel vægt 164.23
Procent renhed 97%