Få mere at vide
1-benzofuran-5-ylmethanol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10056012
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10056012 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10670135 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10285164 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10056012 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC07109CB
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 31823-05-9
Molekylær formel C9H8O2
Molekylvægt (g/mol) 148.16
MDL nummer MFCD04115373
InChI nøgle XSLXZYDPOMAXTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-5-ylmethanol, 5-benzofuranmethanol, 5-hydroxymethylbenzofuran, pubchem7026, 5-hydroxymethyl-benzofuran, 5-hydroxymethylbenzo b furan, benzofuran-5-methanol, 1-benzofuran-5-yl methanol, 1-benzo b furan-5-ylmethanol, benzo b furan-5-ylmethan-1-ol
PubChem CID 2795179
IUPAC navn 1-benzofuran-5-ylmethanol
SMIL OCC1=CC=C2OC=CC2=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Benzofuran-5-ylmethanol
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 148.16
Procent renhed 97%