Få mere at vide
1-Benzofuran-5-carbaldehyd, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10661093
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10661093 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10660903 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10001474 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10661093 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC07104DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 10035-16-2
Molekylær formel C9H6O2
Molekylvægt (g/mol) 146.145
MDL nummer MFCD03411182
InChI nøgle LLLBDLDNTMMZHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-5-carbaldehyde, 5-formylbenzofuran, 5-benzofurancarboxaldehyde, benzofuran-5-carboxaldehyde, 5-formyl-1-benzofuran, 5-formylbenzo b furan, benzo b furan-5-carboxaldehyde, 1-benzofuran-5-carboxaldehyde, benzo b furan-5-carbaldehyde
PubChem CID 2773875
IUPAC navn 1-benzofuran-5-carbaldehyd
SMIL C1=CC2=C(C=CO2)C=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzofuran-5-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 146.14
Procent renhed 97%