Få mere at vide
1-benzo[b]thiophen-3-yl-2-bromethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10120732
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10120732 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
11905558 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10120732 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC12305DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 26167-45-3
Molekylær formel C10H7BrOS
Molekylvægt (g/mol) 255.129
InChI nøgle CKHWNGWAHFLCTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzo b thiophen-3-yl-2-bromoethanone, 1-benzo b thiophen-3-yl-2-bromoethan-1-one, 3-bromoacetyl benzothiophene, 1-1-benzothiophen-3-yl-2-bromoethan-1-one, 3-bromoacetyl benzo b thiophene, 1-1-benzothiophen-3-yl-2-bromoethanone, 1-1-benzothiophen-3-yl-2-bromo-1-ethanone, 3-2-bromoacetyl benzo b thiophen, 1-benzothiophen-3-yl-2-bromo-ethanone, ethanone,1-benzo b thien-3-yl-2-bromo
PubChem CID 2776341
IUPAC navn 1-(1-benzothiophen-3-yl)-2-bromethanon
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzo[b]thiophen-3-yl-2-bromoethan-1-one
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 255.13
Procent renhed 97%