Få mere at vide
1-Benzhydrylpiperazine, TRC
Artikelnummer. 30138144
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138144 5 g
18061240 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138144 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1969505G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 841-77-0
Molekylær formel C17 H20 N2
Molekylvægt (g/mol) 252.35
Synonym Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-, 1-(Diphenylmethyl)piperazine, 1-Benzhydrylpiperazine, 4-(Diphenylmethyl)piperazine, 4-Benzhydrylpiperazine, Benzhydrylpiperazine, N-(Diphenylmethyl)piperazine, N-Benzhydrylpiperazine, NSC 35536, Norcyclizine
IUPAC navn 1-benzhydrylpiperazine
SMIL C1CN(CCN1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Diphenylmethyl)piperazine
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C17H20N2/c1-3-7-15(8-4-1)17(16-9-5-2-6-10-16)19-13-11-18-12-14-19/h1-10,17-18H,11-14H2
Formel vægt 252.1626