Få mere at vide
1-Benzhydrylpiperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392467
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392467 100 g 100g
11382467 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11530.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 841-77-0 | C17H20N2 | 252.361 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 841-77-0
Molekylær formel C17H20N2
Molekylvægt (g/mol) 252.361
MDL nummer MFCD00038379
InChI nøgle NWVNXDKZIQLBNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-diphenylmethyl piperazine, benzhydrylpiperazine, n-benzhydrylpiperazine, 1-benzhydryl-piperazine, diphenylmethylpiperazine, norcyclizine, normethylcyclizine, piperazine, 1-diphenylmethyl, 4-benzhydrylpiperazine, n-diphenylmethyl piperazine
PubChem CID 70048
IUPAC navn 1-benzhydrylpiperazin
SMIL C1CN(CCN1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzhydrylpiperazine
Smeltepunkt 91°C to 92°C
Mængde 100 g
Beilstein 222773
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 252.36
Procent renhed 97%