Få mere at vide
1-Benzhydrylazetan-3-carboxylsyre,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10612643
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10612643 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10612643 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM10090DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzhydrylazetane-3-carboxylic acid
CAS 36476-87-6
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C17H17NO2
MDL nummer MFCD01566539
Mængde 1 g
Synonym 1-diphenylmethyl azetidine-3-carboxylic acid, 1-benzhydrylazetane-3-carboxylic acid, 1-benzhydryl-3-azetidinecarboxylic acid, 3-azetidinecarboxylic acid, 1-diphenylmethyl, 1-benzhydryl-azetidine-3-carboxylic acid, 1-diphenylmethylazetidine-3-carboxylic acid, 1-benzhydryl-3-azetanecarboxylic acid, 1-diphenylmethyl-3-azetidinecarboxylic acid, maybridge3_004072, 1-benzhydrylazetidine-3-carboxylicacid
InChI nøgle BRSCYENHLCPOAU-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1C(CN1C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
IUPAC navn 1-benzhydrylazetidin-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 267.328
PubChem CID 2735440
Formel vægt 267.33
Procent renhed 95%