Få mere at vide
1-Benzhydrylazetan-3-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10222842
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10222842 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10222842 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM08760DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzhydrylazetane-3-carbonitrile
CAS 36476-86-5
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C17H16N2
MDL nummer MFCD00158910
Mængde 1 g
Synonym 1-benzhydrylazetane-3-carbonitrile, 1-benzhydryl-3-cyanoazetidine, 1-benzhydryl-azetidine-3-carbonitrile, 1-diphenylmethyl azetidine-3-carbonitrile, 3-cyano-1-diphenylmethyl azetidine, 3-azetidinecarbonitrile, 1-diphenylmethyl, 1-1,1-diphenylmethyl azetidine-3-carbonitrile, 1-diphenylmethyl-3-cyanoazetidine, 1-diphenylmethyl-3-azetidinecarbonitrile, 1-benzhydryl-3-azetanecarbonitrile
InChI nøgle IXMOEAHDRKNAAG-UHFFFAOYSA-N
SMIL N#CC1CN(C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 1-benzhydrylazetidin-3-carbonitril
Molekylvægt (g/mol) 248.33
PubChem CID 2779290
Formel vægt 248.33