Få mere at vide
1-benzhydrylazetan-3-ol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10602073
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10602073 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10069321 10 g Ravglasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10602073 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM08723DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 18621-17-5
Molekylær formel C16H17NO
Molekylvægt (g/mol) 239.32
MDL nummer MFCD00205109
InChI nøgle MMAJXKGUZYDTHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzhydrylazetan-3-ol, 1-diphenylmethyl-3-hydroxyazetidine, 1-diphenylmethyl azetidin-3-ol, 1-benzhydryl-3-azetidinol, 1-benzhydryl-3-hydroxyazetidine, 1-benzhydryl-azetidin-3-ol, n-benzhydrylazetidin-3-ol, 3-azetidinol, 1-diphenylmethyl, 1-diphenylmethyl-3-azetidinol
PubChem CID 330448
SMIL OC1CN(C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzhydrylazetan-3-ol
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn 1-benzhydrylazetidin-3-ol
Formel vægt 239.32
Procent renhed 97%