Få mere at vide
1-Benzhydryl-3-azetidinyl methanesulfonate, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15423736
Mængde:
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
500mg
Artikelnummer. 15423736
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H57822.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33301-41-6
Molekylær formel C17H19NO3S
Molekylvægt (g/mol) 317.40
MDL nummer MFCD00159216
InChI nøgle MSVZMUILYMLJCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzhydryl-3-methanesulfonyloxy azetidine, 1-benzhydryl-3-methanesulfonatoazetidine, 1-diphenylmethyl-3-methanesulfonyloxy azetidine, 1-diphenylmethyl-3-azetidinyl methanesulfonate, 1-diphenylmethyl azetidin-3-yl methanesulfonate, 1-benzhydryl-3-azetidinyl methanesulfonate, 1-benzhydrylazetidin-3-yl methanesulfonate, methanesulfonic acid 1-benzhydryl-azetidin-3-yl ester, 1-benzhydryl-3-methanesulfonyloxyazetidine
PubChem CID 2758716
IUPAC navn (1-benzhydrylazetidin-3-yl) methanesulfonate
SMIL CS(=O)(=O)OC1CN(C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzhydryl-3-azetidinyl methanesulfonate
Smeltepunkt 111°C to 112°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 317.41
Procent renhed 95%