Få mere at vide
1-Benzhydryl-3-azetidinone, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15474358
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15474358 500 mg 500mg
15464358 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57966.ME
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40320-60-3
Molekylær formel C16H15NO
Molekylvægt (g/mol) 237.302
MDL nummer MFCD00964539
InChI nøgle AVUDXLOVIBJFQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-diphenylmethyl azetidin-3-one, 1-benzhydryl-azetidin-3-one, 1-1,1-diphenylmethyl azetidin-3-one, 1-diphenylmethyl-3-azetidinone, 1-benzhydryl-3-azetidinone, 3-azetidinone, 1-diphenylmethyl, pubchem10151, acmc-209jd2, n-benzhydrylazetidin-3-one
PubChem CID 3735558
IUPAC navn 1-benzhydrylazetidin-3-one
SMIL C1C(=O)CN1C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzhydryl-3-azetidinone
Tæthed 1.182
Kogepunkt 350°C to 355°C
Flammepunkt 156°C (313°F)
Brydningsindeks 1.626
Mængde 500 mg
Formel vægt 237.3
Procent renhed 95%