Få mere at vide
1-BCP, MedChemExpress
Artikelnummer. 16446067
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16446067 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16446067 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101363
MedChemExpress 1-BCP (Piperonylic acid piperidide) is a centrally active drug that modulates AMPA receptor gated currents. 1-BCP is a memory-enhancing agent.
1-BCP (Piperonylic acid piperidide) is a centrally active drug that modulates AMPA receptor gated currents. 1-BCP is a memory-enhancing agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-BCP
CAS 34023-62-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H15NO3
Mængde 5 mg
Synonym Piperonylic acid piperidide
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (428.71 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC=C(OCO2)C2=C1)N3CCCCC3
Molekylvægt (g/mol) 233.26
Formel vægt 233.26
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation