missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Azakenpaullone, MedChemExpress

Artikelnummer. 16488158
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16488158 10 mg
16470356 2 mg
16420618 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16488158 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY59090

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress 1-Azakenpaullone (1-Akp) is a highly selective and ATP-competitive inhibitor of glycogen synthase kinase-3 β (GSK-3β), with an IC50 value of 18 nM.

1-Azakenpaullone (1-Akp) is a highly selective and ATP-competitive inhibitor of glycogen synthase kinase-3 β (GSK-3β), with an IC50 value of 18 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Azakenpaullone
CAS 676596-65-9
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H10BrN3O
Mængde 10 mg
Synonym 1-Akp
Opløselighedsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (50.80 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=CC=CN=C12)CC3=C2NC4=C3C=C(Br)C=C4
Molekylvægt (g/mol) 328.16
Formel vægt 328.16
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.