Få mere at vide
1-Aminoanthraquinone, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15812231
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
15812231 100 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15812231 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8415900100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 82-45-1
Smeltepunkt 251°C to 254°C
MDL nummer MFCD00001213
Mængde 100 g
Synonym 1-Aminoanthraquinone, 1-Aminoanthraquinone
Molekylvægt (g/mol) 223.23