Få mere at vide
1-Amino-4-hydroxyanthraquinone 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10122850 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10122850 5 g Glass Bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10122850 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 103800050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 116-85-8
Molekylær formel C14H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 239.23
MDL nummer MFCD00001223
InChI nøgle AQXYVFBSOOBBQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-4-hydroxyanthraquinone, disperse red 15, calcosyn pink b, celutate pink b, nacelan pink b, amacel pink b, celutate pink bn, celutate pink by, cibacete red 3b, disperse red 2s
PubChem CID 8323
IUPAC navn 1-amino-4-hydroxyanthracene-9,10-dione
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Amino-4-hydroxyanthraquinone
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 207.0°C to 209.0°C
Farve Brown to Purple
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glass Bottle
Mængde 5 g
Beilstein 14, 268
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Formel vægt 239.23
Procent renhed 96%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Amino-4-hydroxyanthraquinone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H371-Kan forårsage organskader.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.