Få mere at vide
1-Amino-4-hydroxyanthraquinon, 96%
Artikelnummer. 11445827
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11445827 25 g 25g
11435827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24388.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 116-85-8 | C14H9NO3 | 239,23 g/mol
Anvendelsen af inklusionskomplekset af 1-amino-4-hydroxyanthraquinon (AHA) i det indre hulrum afβ -cyclodextrin giver øget følsomhed, selektivitet og detektionsgrænse og muliggør bestemmelse af 10-70 ng ml-1 beryllium sammenlignet med 60-500 ng ml-1 i fravær af cyclodextrin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendelse af inklusionskomplekset af 1-amino-4-hydroxyanthraquinon (AHA) i det indre hulrum afβ -cyclodextrin giver øget følsomhed, selektivitet og detektionsgrænse og muliggør bestemmelse af 10-70 ng ml-1 beryllium sammenlignet med 60-500 ng ml-1 i fravær af cyclodextrin.
Opløselighed Opløseligt i vand, ethanol
, acetone, benzen.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 116-85-8
Molekylær formel C14H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 239.23
MDL nummer MFCD00001223
InChI nøgle AQXYVFBSOOBBQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-4-hydroxyanthraquinone, disperse red 15, calcosyn pink b, celutate pink b, nacelan pink b, amacel pink b, celutate pink bn, celutate pink by, cibacete red 3b, disperse red 2s
PubChem CID 8323
IUPAC navn 1-amino-4-hydroxyanthracen-9,10-dion
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Amino-4-hydroxyanthraquinone
Smeltepunkt 207 °C til 209 °C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, ethanol, acetone, benzen.
Formel vægt 239.23
Procent renhed 96%