Få mere at vide
1-Amino-3-adamantanol, TRC
Artikelnummer. 30012186
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012186 100 mg
30004159 5 g
30011011 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012186 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA580300100MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 702-82-9
Molekylær formel C10 H17 N O
Molekylvægt (g/mol) 167.25
Synonym Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-ol, 3-amino-, 1-Adamantanol, 3-amino- (7CI,8CI), 3-Aminotricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-ol, (3-Hydroxyadamantan-1-yl)amine, 1-Amino-3-adamantanol, 1-Amino-3-hydroxyadamantane, 3-Amino-1-adamantanol, 3-Amino-1-hydroxyadamantane
IUPAC navn 3-aminoadamantan-1-ol
SMIL NC12CC3CC(C1)CC(O)(C3)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminoadamantan-1-ol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H17NO/c11-9-2-7-1-8(3-9)5-10(12,4-7)6-9/h7-8,12H,1-6,11H2
Formel vægt 167.131
Procent renhed >95%