Få mere at vide
1-amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yn, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476439
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15476439 500 mg 500mg
15466439 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476439 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64527.ME
Request Bulk or Custom Format
Acetylenholdigt reagens med PEG spacer og carboxylreaktivitet
1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yn anvendes som et acetylenholdigt reagens med PEG spacer og carboxylreaktivitet. Den hydrofile PEG spacer tilføjer vandopløseligheden af dette reagens, hvilket muliggør let modifikation af carboxylsyreholdige biomolekyler såsom antistoffer, proteiner og peptider med den terminale alkyn. PEG spaceren reducerer også aggregering af modificerede proteiner lagret i opløsning ved at tilføje hydrofil karakter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yn anvendes som et acetylenholdigt reagens med PEG spacer og carboxylreaktivitet. Den hydrofile PEG spacer tilføjer vandopløseligheden af dette reagens, hvilket muliggør let modifikation af carboxylsyreholdige biomolekyler såsom antistoffer, proteiner og peptider med den terminale alkyn. PEG spaceren reducerer også aggregering af modificerede proteiner lagret i opløsning ved at tilføje hydrofil karakter.
Opløselighed
Opløselig i DMSO, DMF, DCM, THF eller chloroform.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere..
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1013921-36-2
Molekylær formel C11H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 231.292
MDL nummer MFCD22380736
InChI nøgle QDLPAHLHHBCWOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yn-1-amine, amino-peg4-alkyne, propyne-peg4-amine, h2n-peg4-propyne, propyne-peg4-nh2, propargyl-peg4-amine, 1-amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne, hc inverted exclamation markoc-ch2-peg4-nh2, 2-2-2-2-propargyloxy ethoxy ethoxy ethoxy ethylamine
PubChem CID 86580391
IUPAC navn 2-[2-[2-(2-prop-2-ynoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanamin
SMIL C#CCOCCOCCOCCOCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne
Farve Gul
Lineær formel NH2CH2CH2(OCH2CH2)3OCH2C≡CH
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO,DMF,DCM,THF,or chloroform.
Formel vægt 231.29
Fysisk form Fast stof