Få mere at vide
1-Amino-3,3-diethoxypropan, 97%
Artikelnummer. 11915281 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11915281 100 g Glasflaske 100g
10617431 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11915281 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 269851000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 41365-75-7 | C7H17NR.2 | 147,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41365-75-7
Molekylær formel C7H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 147.22
InChI nøgle PXXMSHBZYAOHBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-3,3-diethoxypropane, 3,3-diethoxypropylamine, 3-aminopropionaldehyde diethylacetal, 1-propanamine, 3,3-diethoxy, 3-aminopropionaldehyde diethyl acetal, propionaldehyde, 3-amino-, diethyl acetal, zlchem 1268, acmc-1apws, 3,3-diethoxy-propylamine, 3,3-diethoxypropyl amine
PubChem CID 521029
IUPAC navn 3,3-diethoxypropan-1-amin
SMIL CCOC(CCN)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Amino-3, 3-diethoxypropane
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9100g/mL
Kogepunkt 72 °C (16,0 hPa)
Flammepunkt 78 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C2H5O)2CHCH2CH2NH2
Brydningsindeks 1,4233 til 1,4253
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 0.91
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar, hydrolyse. Andre opløseligheder: blandet med alkohol og petroleumsether
Formel vægt 147.22
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Amino-3,3-diethoxypropane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.