Få mere at vide
1-Adamantanol, 99%
Artikelnummer. 10397660 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10397660 5 g Glasflaske 5g
10193250 25 g Glasflaske 25g
10485165 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10397660 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 157100050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 768-95-6 | C10H16O | 152.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 768-95-6
Molekylær formel C10H16O
Molekylvægt (g/mol) 152.24
MDL nummer MFCD00074729
InChI nøgle VLLNJDMHDJRNFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantanol, 1-hydroxyadamantane, 1-adamantol, adamantanol, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decan-1-ol, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decan-1-ol, 1-adamantanol 1-hydroxyadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-1-ol, 3r,5s,7s-adamantan-1-ol
PubChem CID 64152
IUPAC navn adamantan-1-ol
SMIL C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Adamantanol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >240.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether,methylene,chloride and acetone
Formel vægt 152.24
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller nåle