Få mere at vide
1-Adamantanol, 99%
Artikelnummer. 11459532
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459532 10 g 10g
11469532 50 g 50g
11479532 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459532 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10209.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 768-95-6 | C10H16O | 152.237 g/mol
1-Adamantanol blev anvendt til fremstilling af 1,3-adamantandiol. Det bruges til fremstilling af syntetiske adamantanderivater og adapalen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Adamantanol blev anvendt til fremstilling af 1,3-adamantandiol. Det bruges til fremstilling af syntetiske adamantanderivater og adapalen.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, methanol og diethylether. Delvis blandbar i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 768-95-6
Molekylær formel C10H16O
Molekylvægt (g/mol) 152.237
MDL nummer MFCD00074729
InChI nøgle VLLNJDMHDJRNFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantanol, 1-hydroxyadamantane, 1-adamantol, adamantanol, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decan-1-ol, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decan-1-ol, 1-adamantanol 1-hydroxyadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-1-ol, 3r,5s,7s-adamantan-1-ol
PubChem CID 64152
IUPAC navn adamantan-1-ol
SMIL C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Adamantanol
Smeltepunkt ∼245°C (sublimation)
Mængde 10 g
Beilstein 1903952
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol ,methanol,and diethyl ether. Partly miscible in water.
Formel vægt 152.24
Procent renhed 99%