Få mere at vide
1 - Adamantanemethanol, 99%
Artikelnummer. 10753181 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10753181 10 g Glasflaske 10g
10066053 2.5 g Glasflaske 2.5g
10219363 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10753181 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 180050100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 770-71-8 | C11H18O | 166,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 770-71-8
Molekylær formel C11H18O
Molekylvægt (g/mol) 166.26
MDL nummer MFCD00074751
InChI nøgle MDVGOOIANLZFCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantanemethanol, adamantan-1-ylmethanol, 1-adamantane methanol, 1-hydroxymethyl adamantane, adamantane-1-methanol, adamantan-1-yl-methanol, 1-hydroxymethyladamantane, tricyclo 3.3.1.1'3,7 dec-1-ylmethanol, adamantan-1-yl methanol, tricyclo 3.3.1.13,7 decanemethanol
PubChem CID 64556
IUPAC navn 1-adamantylmethanol
SMIL C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CO
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Adamantanemethanol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 115,0 °C til 118,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i hexan og ethylalkohol
Formel vægt 166.26
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Show More Show Less
RUO– Kun brug til forskning
Product Title
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.