Learn More
1-Adamantanemethanol, 98%
Description
1-Adamantanmethanol blev brugt i syntesen af aksialt disubstituerede silicium(IV)phthalocyaniner. Det bruges som et reagens i syntesen af adamantan og noradamantan baserede histon deacetylase (HDAC) hæmmere til behandling af cancer. Det bruges også som et reagens i syntesen af (1-adamantyl)methylglycidylether, en alsidig byggesten til levende polymerisation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Adamantanmethanol blev brugt til syntese af aksialt disubstituerede silicium(IV)phthalocyaniner. Det bruges som et reagens i syntesen af adamantan og noradamantan baserede histon deacetylase (HDAC) hæmmere til behandling af cancer. Det bruges også som et reagens i syntesen af (1-adamantyl)methylglycidylether, en alsidig byggesten til levende polymerisation.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselighed i methanol (næsten gennemsigtighed).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Adamantanemethanol |
| Smeltepunkt | 115 °C til 118 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1853339 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløselighed i methanol (næsten gennemsigtig). |
| Formel vægt | 166.26 |
| Procent renhed | 98% |