Få mere at vide
1-Adamantanmethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470298
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470298 5 g 5g
11460298 1 g 1g
11480298 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470298 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23831.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 770-71-8 | C11H18O | 166.264 g/mol
1-Adamantanmethanol blev brugt i syntesen af aksialt disubstituerede silicium(IV)phthalocyaniner. Det bruges som et reagens i syntesen af adamantan og noradamantan baserede histon deacetylase (HDAC) hæmmere til behandling af cancer. Det bruges også som et reagens i syntesen af (1-adamantyl)methylglycidylether, en alsidig byggesten til levende polymerisation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Adamantanmethanol blev brugt til syntese af aksialt disubstituerede silicium(IV)phthalocyaniner. Det bruges som et reagens i syntesen af adamantan og noradamantan baserede histon deacetylase (HDAC) hæmmere til behandling af cancer. Det bruges også som et reagens i syntesen af (1-adamantyl)methylglycidylether, en alsidig byggesten til levende polymerisation.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselighed i methanol (næsten gennemsigtighed).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 770-71-8
Molekylær formel C11H18O
Molekylvægt (g/mol) 166.264
MDL nummer MFCD00074751
InChI nøgle MDVGOOIANLZFCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantanemethanol, adamantan-1-ylmethanol, 1-adamantane methanol, 1-hydroxymethyl adamantane, adamantane-1-methanol, adamantan-1-yl-methanol, 1-hydroxymethyladamantane, tricyclo 3.3.1.1'3,7 dec-1-ylmethanol, adamantan-1-yl methanol, tricyclo 3.3.1.13,7 decanemethanol
PubChem CID 64556
IUPAC navn 1-adamantylmethanol
SMIL C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Adamantanemethanol
Smeltepunkt 115°C to 118°C
Mængde 5 g
Beilstein 1853339
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Solubility in methanol (almost transparency).
Formel vægt 166.26
Procent renhed 98%