Få mere at vide
1-Adamantaneethanol, 98%
Artikelnummer. 11317346
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317346 5 g 5g
11307346 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317346 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09318.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 6240-11-5 | C12H22O2 | 198,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6240-11-5
MDL nummer MFCD00074756
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Adamantaneethanol
Smeltepunkt 73 °C til 75 °C
Molekylær formel C12H20O
Mængde 5 g
Beilstein 1855382
Synonym 1-adamantaneethanol, 2-adamantan-1-yl ethanol, 2-1-adamantyl ethanol, 1-admantaneethanol, 1-adamantane ethanol, tricyclo 3.3.1.13,7 decaneethanol 9ci, tricyclo 3.3.1.1 3,7-decane-1-ethanol, 2-tricyclo 3.3.1.1'3,7 dec-1-yl ethanol, 2-3r,5s,7s-adamantan-1-yl ethanol, 2-adamantan-1-ylethanol
InChI nøgle ZBIDZPHRNBZTLT-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CCO
IUPAC navn 2-(1-adamantyl)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 180.29
PubChem CID 110810
Formel vægt 180.29
Procent renhed 98%