Få mere at vide
1-Adamantaneethanol, 98%
Artikelnummer. 11307346
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307346 1 g 1g
11317346 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307346 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09318.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6240-11-5 | C12H22O2 | 198.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 6240-11-5
MDL nummer MFCD00074756
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 1-Adamantaneethanol
Smeltepunkt 73°C to 75°C
Molekylær formel C12H22O2
Mængde 1 g
Beilstein 1855382
Synonym hexanoic acid, cyclohexyl ester, cyclohexyl caproate, unii-v3b77j8gnh, v3b77j8gnh, cyclohexyl n-hexanoate, hexanoic acid cyclohexyl ester, acmc-1b676, 4-4-methoxyphenyl-1,3-thiazol-4-amine
InChI nøgle DTNOERNOMHQUCN-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCC(=O)OC1CCCCC1
IUPAC navn cyclohexylhexanoat
Molekylvægt (g/mol) 198.31
PubChem CID 80388
Formel vægt 180.29
Procent renhed 98%
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.