Få mere at vide
1-Acetylnaphthalen, 97+%
Artikelnummer. 11499733
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499733 250 g 250g
11489733 50 g 50g
11479733 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499733 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12918.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 941-98-0 | C12H10O | 170,211 g/mol
De bruges som ingredienser i duftstoffer. Deres derivater bruges som anti-tuberkulære midler. Slutapplikationerne omfatter sæbe, vaskemiddel, skønhedsplejeprodukter, husholdningsprodukter. Det bruges primært som mellemprodukt til fremstilling af farmaceutiske og agrokemiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
De bruges som ingredienser i duftstoffer. Deres derivater bruges som anti-tuberkulære midler. Slutapplikationerne omfatter sæbe, vaskemiddel, skønhedsplejeprodukter, husholdningsprodukter. Det bruges primært som mellemprodukt til fremstilling af farmaceutiske og agrokemiske produkter.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand. Opløselig i ethylalkohol. Uopløseligt i paraffinolie.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 941-98-0
Molekylær formel C12H10O
Molekylvægt (g/mol) 170.211
MDL nummer MFCD00004013
InChI nøgle QQLIGMASAVJVON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1'-acetonaphthone, 1-acetonaphthone, 1-acetylnaphthalene, methyl 1-naphthyl ketone, 1-acetonaphthalene, 1-1-naphthalenyl ethanone, ethanone, 1-1-naphthalenyl, 1-naphthalen-1-yl ethanone, 1-naphthyl methyl ketone, alpha-acetonaphthone
PubChem CID 13663
IUPAC navn 1-naphthalen-1-ylethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=CC2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetylnaphthalene
Smeltepunkt 9 °C til 11 °C
Tæthed 1.12
Kogepunkt 302 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.628
Mængde 250 g
Beilstein 1100618
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand. Opløselig i ethylalkohol. Uopløselig i paraffinolie.
Formel vægt 170.21
Procent renhed ≥97%