Få mere at vide
1-Acetylnaphthalen, 97+%
Beskrivelse
De bruges som ingredienser i duftstoffer. Deres derivater bruges som anti-tuberkulære midler. Slutapplikationerne omfatter sæbe, vaskemiddel, skønhedsplejeprodukter, husholdningsprodukter. Det bruges primært som mellemprodukt til fremstilling af farmaceutiske og agrokemiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
De bruges som ingredienser i duftstoffer. Deres derivater bruges som anti-tuberkulære midler. Slutapplikationerne omfatter sæbe, vaskemiddel, skønhedsplejeprodukter, husholdningsprodukter. Det bruges primært som mellemprodukt til fremstilling af farmaceutiske og agrokemiske produkter.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand. Opløselig i ethylalkohol. Uopløseligt i paraffinolie.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Acetylnaphthalene |
| Smeltepunkt | 9°C to 11°C |
| Tæthed | 1.12 |
| Kogepunkt | 302°C |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Brydningsindeks | 1.628 |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 1100618 |
| Opløselighedsinformation | Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in ethyl alcohol. Insoluble in paraffin oil. |
| Formel vægt | 170.21 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Acetylnaphthalene
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Acetonaphthone