Få mere at vide
1-Acetylnaphthalene, 97+%
Artikelnummer. 11479733
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 11479733
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12918.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 941-98-0 | C12H10O | 170.211 g/mol
De bruges som ingredienser i duftstoffer. Deres derivater bruges som anti-tuberkulære midler. Slutapplikationerne omfatter sæbe, vaskemiddel, skønhedsplejeprodukter, husholdningsprodukter. Det bruges primært som mellemprodukt til fremstilling af farmaceutiske og agrokemiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
De bruges som ingredienser i duftstoffer. Deres derivater bruges som anti-tuberkulære midler. Slutapplikationerne omfatter sæbe, vaskemiddel, skønhedsplejeprodukter, husholdningsprodukter. Det bruges primært som mellemprodukt til fremstilling af farmaceutiske og agrokemiske produkter.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand. Opløselig i ethylalkohol. Uopløseligt i paraffinolie.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 941-98-0
Molekylær formel C12H10O
Molekylvægt (g/mol) 170.211
MDL nummer MFCD00004013
InChI nøgle QQLIGMASAVJVON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1'-acetonaphthone, 1-acetonaphthone, 1-acetylnaphthalene, methyl 1-naphthyl ketone, 1-acetonaphthalene, 1-1-naphthalenyl ethanone, ethanone, 1-1-naphthalenyl, 1-naphthalen-1-yl ethanone, 1-naphthyl methyl ketone, alpha-acetonaphthone
PubChem CID 13663
IUPAC navn 1-naphthalen-1-ylethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=CC2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetylnaphthalene
Smeltepunkt 9°C to 11°C
Tæthed 1.12
Kogepunkt 302°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.628
Mængde 1000 g
Beilstein 1100618
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in ethyl alcohol. Insoluble in paraffin oil.
Formel vægt 170.21
Procent renhed ≥97%