Få mere at vide
1-Acetyl-4-fluoronaphthalen, 97%
Artikelnummer. 11491597
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491597 25 g 25g
11471597 1 g 1g
11481597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25004.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 316-68-7 | C12H9FO | 188,201 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 316-68-7
Molekylær formel C12H9FO
Molekylvægt (g/mol) 188.201
MDL nummer MFCD00134475
InChI nøgle GAMOBQXCYKWQLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluoronaphthalen-1-yl ethanone, 1-acetyl-4-fluoronaphthalene, 1-4-fluoro-1-naphthyl ethanone, 4-fluoro-1-acetonaphthone, ethanone, 1-4-fluoro-1-naphthalenyl, 1-4-fluoro-1-naphthyl ethan-1-one, 4'-fluoro-1'-acetonaphthone, 1-4-fluoronaphthalen-1-yl ethan-1-one, 4-fluoroacetonaphthone, 4'-fluoro-1'acetonaphthone
PubChem CID 67568
IUPAC navn 1-(4-fluornaphthalen-1-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C(C2=CC=CC=C21)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetyl-4-fluoronaphthalene
Tæthed 1.21
Kogepunkt 164 °C til 166 °C (14 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.608
Mængde 25 g
Formel vægt 188.2
Procent renhed 97%