Få mere at vide
1-Acetyl-4-(2',4'-difluorobenzoyl) piperidin, 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Acetyl-4-(2',4'-difluorobenzoyl)piperidine |
| Smeltepunkt | 97 °C til 98 °C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 267.28 |
| Procent renhed | 96% |