Få mere at vide
1-Acetyl-4-(2',4'-difluorobenzoyl)piperidine, 96%
Artikelnummer. 15438295
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15438295 250 mg 250mg
15435847 1 g 1g
15445847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15438295 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33058.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 84162-82-3 | C14H15F2NO2 | 267.276 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84162-82-3
Molekylær formel C14H15F2NO2
Molekylvægt (g/mol) 267.276
MDL nummer MFCD00179440
InChI nøgle UGPWQEIGJWVJDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2',4'-difluorobenzoyl-1-acetylpiperidine, 1-4-2,4-difluorobenzoyl piperidin-1-yl ethanone, 1-acetylpiperidin-4-yl 2,4-difluorophenyl methanone, 1-acetyl-4-2,4-difluorobenzoyl piperidine, 1-4-2,4-difluoro-benzoyl-piperidin-1-yl-ethanone, 1-acetyl-4-2',4'-difluorobenzoyl piperidine, 1-4-2,4-difluorobenzoyl-1-piperidinyl-1-ethanone, 1-4-2.4-difluoro-benzoyl-piperidin-1-yl-ethanone, maybridge3_006593
PubChem CID 2740707
IUPAC navn 1-[4-(2,4-difluorbenzoyl)piperidin-1-yl]ethanon
SMIL CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetyl-4-(2',4'-difluorobenzoyl)piperidine
Smeltepunkt 97°C to 98°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 267.28
Procent renhed 96%