Få mere at vide
1'-acetonaphthone, 95%
Artikelnummer. 10386831 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10386831 250 g 250g
10215041 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10386831 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 400092500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 941-98-0 | C12H10O | 170,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 941-98-0
Molekylær formel C12H10O
Molekylvægt (g/mol) 170.21
MDL nummer MFCD00004013
InChI nøgle QQLIGMASAVJVON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1'-acetonaphthone, 1-acetonaphthone, 1-acetylnaphthalene, methyl 1-naphthyl ketone, 1-acetonaphthalene, 1-1-naphthalenyl ethanone, ethanone, 1-1-naphthalenyl, 1-naphthalen-1-yl ethanone, 1-naphthyl methyl ketone, alpha-acetonaphthone
PubChem CID 13663
IUPAC navn 1-naphthalen-1-ylethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=CC2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1'-Acetonaphthone
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 12,0 °C
Farve Gul
Tæthed 1.1190g/mL
Kogepunkt 302,0 °C
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C10H7COCH3
Brydningsindeks 1,6270 til 1,6290
Mængde 250 g
Specifik vægtfylde 1.119
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ublandbar
Formel vægt 170.21
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1'-Acetonaphthone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /