Få mere at vide
1'-acetonafton, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10215041 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 10215041
Brand: Thermo Scientific Acros 400090010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 941-98-0 | C12H10O | 170.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 941-98-0
Molekylær formel C12H10O
Molekylvægt (g/mol) 170.21
MDL nummer MFCD00004013
InChI nøgle QQLIGMASAVJVON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1'-acetonaphthone, 1-acetonaphthone, 1-acetylnaphthalene, methyl 1-naphthyl ketone, 1-acetonaphthalene, 1-1-naphthalenyl ethanone, ethanone, 1-1-naphthalenyl, 1-naphthalen-1-yl ethanone, 1-naphthyl methyl ketone, alpha-acetonaphthone
PubChem CID 13663
IUPAC navn 1-naphthalen-1-ylethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=CC2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1'-Acetonaphthone
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 12.0°C
Farve Gul
Tæthed 1.1190g/mL
Kogepunkt 302.0°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C10H7COCH3
Brydningsindeks 1.6270 to 1.6290
Mængde 1 kg
Specifik vægtfylde 1.119
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible
Formel vægt 170.21
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1'-Acetonaphthone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /