Få mere at vide
1,9-diphenyl-1,3,6,8-nonatetraen-5-on, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,9-Diphenyl-1,3,6,8-nonatetraen-5-one |
| Smeltepunkt | 141 °C til 143 °C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 286.37 |
| Procent renhed | 98% |