Få mere at vide
1,8-dihydroxyanthraquinon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10477870 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
Artikelnummer. 10477870
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 117-10-2 | C14H8O4 | 240.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117-10-2
Molekylær formel C14H8O4
Molekylvægt (g/mol) 240.21
MDL nummer MFCD00001211
InChI nøgle QBPFLULOKWLNNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym danthron, 1,8-dihydroxyanthraquinone, chrysazin, dantron, antrapurol, laxanthreen, diaquone, istizin, laxanorm, altan
PubChem CID 2950
ChEBI CHEBI:3682
IUPAC navn 1,8-dihydroxyanthracen-9,10-dion
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)O)C(=O)C3=C(C2=O)C=CC=C3O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 8-Dihydroxyanthraquinone
Navn note 90-95%
CAS min % 90.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 190.0°C to 195.0°C
Farve Brun eller brun-orange
Flammepunkt >200°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Beilstein 08, 458
Merck Index 15, 2814
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: almost insoluble in alcohol,moderately soluble in ether,chloroform,soluble in 10 parts hot glacial acetic acid
Formel vægt 240.21
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver