Få mere at vide
1,8-Dihydroxyanthraquinon, 95%
Artikelnummer. 10244570 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10244570 100 g Glasflaske 100g
10774601 5 g Glasflaske 5g
10477870 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10244570 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 114831000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 117-10-2 | C14H8O4 | 240,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117-10-2
Molekylær formel C14H8O4
Molekylvægt (g/mol) 240.21
MDL nummer MFCD00001211
InChI nøgle QBPFLULOKWLNNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym danthron, 1,8-dihydroxyanthraquinone, chrysazin, dantron, antrapurol, laxanthreen, diaquone, istizin, laxanorm, altan
PubChem CID 2950
ChEBI CHEBI:3682
IUPAC navn 1,8-dihydroxyanthracen-9,10-dion
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)O)C(=O)C3=C(C2=O)C=CC=C3O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 8-Dihydroxyanthraquinone
Navn note 90-95%
CAS min % 90.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 190,0 °C til 195,0 °C
Farve Brun eller brun-orange
Flammepunkt >200 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 08, 458
Merck Index 15, 2814
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: næsten uopløselig i alkohol, moderat opløselig i ether, kloroform, opløselig i 10 dele varm gletsjereddikesyre
Formel vægt 240.21
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,8-Dihydroxyanthraquinone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,8-Dihydroxyanthraquinone