Få mere at vide
1,8-dihydroxyanthraquinon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494044
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494044 500 g 500g
11484044 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494044 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12001.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 117-10-2 | C14H8O4 | 240.214 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117-10-2
Molekylær formel C14H8O4
Molekylvægt (g/mol) 240.214
MDL nummer MFCD00001211
InChI nøgle QBPFLULOKWLNNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym danthron, 1,8-dihydroxyanthraquinone, chrysazin, dantron, antrapurol, laxanthreen, diaquone, istizin, laxanorm, altan
PubChem CID 2950
ChEBI CHEBI:3682
IUPAC navn 1,8-dihydroxyanthracen-9,10-dion
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)O)C(=O)C3=C(C2=O)C=CC=C3O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,8-Dihydroxyanthraquinone
Smeltepunkt 191°C to 193°C (sublimation)
Mængde 500 g
Beilstein 2054727
Merck Index 14,2815
Formel vægt 240.21
Procent renhed 95%