Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 8-Dichloroanthraquinone |
| CAS | 82-43-9 |
| Molekylær formel | C14H6Cl2O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1,8-dichloroanthraquinone, 9,10-anthracenedione, 1,8-dichloro, 1,8-dichloranthrachinon, 1,8-dichloro-9,10-anthraquinone, anthraquinone, 1,8-dichloro, 1,8-dichloranthrachinon czech, acmc-1bmbx, 9, 1,8-dichloro, anthraquinone,8-dichloro |
| InChI nøgle | VBQNYYXVDQUKIU-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=CC2=C(C(=C1)Cl)C(=O)C3=C(C2=O)C=CC=C3Cl |
| IUPAC navn | 1,8-dichloroanthracen-9,10-dion |
| Molekylvægt (g/mol) | 277.1 |
| PubChem CID | 6708 |
| Vis mere |