Få mere at vide
1,8-dichloroanthraquinon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
1,8-Dichloroanthraquinon er et reagens til fremstilling af anthraquinoner, som har antitumoraktiviteter. Det bruges som primær og sekundær mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,8-Dichloroanthraquinon er et reagens til fremstilling af anthraquinoner, som har antitumoraktiviteter. Det bruges som primær og sekundær mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,8-Dichloroanthraquinone |
| Smeltepunkt | 201°C to 203°C |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 277.11 |
| Procent renhed | 96% |