Få mere at vide
1,8-dibenzyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447605
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15447605 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15447605 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26643.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 214078-93-0 | C24H36N4 | 380.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,8-Dibenzyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
CAS 214078-93-0
Smeltepunkt 67°C to 68°C
Molekylær formel C24H36N4
MDL nummer MFCD09263312
Mængde 250 mg
Følsomhed Hygroscopic
Synonym 1,8-dibenzyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, acmc-1cidi, n 1 ,n 8-dibenzylcyclam, 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane,1,8-bis phenylmethyl
InChI nøgle QWGFFCRTIFBAFJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CNCCN(CCCNCCN(C1)CC2=CC=CC=C2)CC3=CC=CC=C3
IUPAC navn 1,8-dibenzyl-1,4,8,11-tetrazacyclotetradecan
Molekylvægt (g/mol) 380.58
PubChem CID 11176466
Formel vægt 380.58