Få mere at vide
1,8-Diazafluoren-9-on, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15730909 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15730909 1 g 1g
15740909 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15730909 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461310010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54078-29-4 | C11H6N2O | 182.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54078-29-4
Molekylær formel C11H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 182.18
InChI nøgle FOSUVSBKUIWVKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9h-cyclopenta 1,2-b:4,3-b' dipyridin-9-one, 1,8-diazafluoren-9-one, 1,8-diazafluoran-9-one, 9h-pyrido 3',2':3,4 cyclopenta 1,2-b pyridin-9-one, 6,10-diazatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaen-8-one, 1.8-diazafluoren-9-one, 9h-1,8-diazafluoren-9-one, fosuvsbkuiwvki-uhfffaoysa, pyridino 2',3'-1,5 cyclopenta 3,4-b pyridin-9-one, 6,10-diazatricyclo 7.4.0.0^ 2,7 trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaen-8-one
PubChem CID 725961
SMIL C1=CC2=C(C(=O)C3=C2C=CC=N3)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,8-Diazafluoren-9-one
Smeltepunkt 229.0°C to 233.0°C
Mængde 1 g
Formel vægt 182.18
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,8-Diazafluoren-9-one
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,8-Diazafluoren-9-one