Få mere at vide
1-(8-Chloro-11-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-5-yl)ethanon, TRC
Artikelnummer. 30007414
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007414 50 mg
30003551 500 mg
30006101 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007414 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36755350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1025951-76-1
Molekylær formel C20H21ClN4O
Molekylvægt (g/mol) 368.86
Synonym 5-Acetyl-8-chloro-11-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-dibenzo-(b,e)(1,4)-diazepine, Clozapine Impurity, 1-[8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-5-yl]ethanone
IUPAC navn 1-[3-chlor-6-(4-methylpiperazin-1-yl)benzo[b][1,4]benzodiazepin-11-yl]ethanon
SMIL CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3N(C(=O)C)c4ccccc24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(8-Chloro-11-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-5-yl)ethanone
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H21ClN4O/c1-14(26)25-18-6-4-3-5-16(18)20(24-11-9-23(2)10-12-24)22-17-13-15(21)7-8-19(17)25/h3-8,13H,9-12H2,1-2H3
Formel vægt 368.1404