Få mere at vide
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol, 98%
Artikelnummer. 11476430
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476430 5 g 5g
11486430 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476430 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25628.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 77301-42-9 | C13H14O2 | 202.25 g/mol
Racemisk 1-(6-methoxy-2-naphthyl)ethanol omdannes til methylesteren af naproxen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Racemisk 1-(6-methoxy-2-naphthyl)ethanol
omdannes til methylesteren af naproxen.
Opløselighed
Opløseligt i DMSO, acetone, dichlormethan, ethylacetat. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77301-42-9
Molekylær formel C13H14O2
Molekylvægt (g/mol) 202.25
MDL nummer MFCD01632581
InChI nøgle OUVJWFRUESFCCY-SECBINFHSA-N
Synonym 1-6-methoxy-2-naphthyl ethanol, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethanol, 1-6'-methoxy-2-naphthyl ethanol, +/--1-6-methoxynaphthyl ethanol, 2-1-hydroxyethyl-6-methoxynaphthalene, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethan-1-ol, 6-methoxy-alpha-methyl-2-naphthalenemethanol, 1rs-1-6-methoxy-2-naphthyl ethanol naproxen impurity k, 1-6-methoxy-2-naphthyl ethan-1-ol, naproxen impurity k
PubChem CID 575523
SMIL COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@@H](C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol
Smeltepunkt 111°C to 112°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO,acetone,dichloromethane,ethylacetate. Insoluble in water.
IUPAC navn (1R)-1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethan-1-ol
Formel vægt 202.25
Procent renhed 98%