Få mere at vide
1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatrien, 95%
Artikelnummer. 10704041 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10704041 1 g Glasflaske 1g
10496720 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10704041 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117300010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.45 DKK
    369.65 DKK / 1g
    Spare 40.80 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1720-32-7 | C18H16 | 232,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1720-32-7
Molekylær formel C18H16
Molekylvægt (g/mol) 232.32
MDL nummer MFCD00004793
InChI nøgle BOBLSBAZCVBABY-WPWUJOAOSA-N
Synonym 1,6-diphenyl-1,3,5-hexatriene, 1,6-diphenylhexatriene, diphenylhexatriene, dicinnamyl, 1,6-diphenylhexa-1,3,5-triene, benzene, 1,1'-1,3,5-hexatriene-1,6-diyl bis, 1,3,5-hexatriene, 1,6-diphenyl, 1e,3e,5e-6-phenylhexa-1,3,5-trienyl benzene, 1,1'-1e,3e,5e-hexa-1,3,5-triene-1,6-diyldibenzene
PubChem CID 5376733
ChEBI CHEBI:51594
IUPAC navn [(1E,3E,5E)-6-phenylhexa-1,3,5-trienyl]benzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=CC=CC=CC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 199 °C til 203 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH=CHCH=CHCH=CHC6H5
Mængde 1 g
Beilstein 05, 691
Formel vægt 232.32
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller