Få mere at vide
1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene, 95%
Artikelnummer. 10496720 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10496720
Brand: Thermo Scientific Acros 117300050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1720-32-7 | C18H16 | 232.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1720-32-7
Molekylær formel C18H16
Molekylvægt (g/mol) 232.32
MDL nummer MFCD00004793
InChI nøgle BOBLSBAZCVBABY-WPWUJOAOSA-N
Synonym 1,6-diphenyl-1,3,5-hexatriene, 1,6-diphenylhexatriene, diphenylhexatriene, dicinnamyl, 1,6-diphenylhexa-1,3,5-triene, benzene, 1,1'-1,3,5-hexatriene-1,6-diyl bis, 1,3,5-hexatriene, 1,6-diphenyl, 1e,3e,5e-6-phenylhexa-1,3,5-trienyl benzene, 1,1'-1e,3e,5e-hexa-1,3,5-triene-1,6-diyldibenzene
PubChem CID 5376733
ChEBI CHEBI:51594
IUPAC navn [(1E,3E,5E)-6-phenylhexa-1,3,5-trienyl]benzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=CC=CC=CC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 199°C to 203°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH=CHCH=CHCH=CHC6H5
Mængde 5 g
Beilstein 05, 691
Formel vægt 232.32
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller